Learn More
2,3-dibromo-1-propan-1,1,2,3,3-d5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromo-1-propan-1,1,2,3,3-d5-ol |
| CAS | 117662-57-4 |
| Fórmula molecular | C3HD5Br2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dibromo-1-propanol-d5, 2,3-Dibromopropyl Acohol-d5, Brominex 257-d5, DBP-d5, DBP (flame retardant)-d5, NSC 6203-d5, 1,2-Dibromopropan-3-ol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMILES | BrC([2H])([2H])C(Br)([2H])C([2H])([2H])O |
| Peso molecular (g/mol) | 222.92 |