Learn More
2,3-diaminotolueno, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11457557 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11457557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15647.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminotoluene
CAS 2687-25-4
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 225°C
Fórmula molecular C7H10N2
Número MDL MFCD00011589
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine
Clave InChI AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1N
Nombre IUPAC 3-metilbenceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 122.17
PubChem CID 17593
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%