Learn More
2,3-diaminotolueno, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10706253 1 g Frasco de vidrio 1 g
10541151 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10706253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2687-25-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2687-25-4
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00011589
Clave InChI AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
PubChem CID 17593
Nombre IUPAC 3-metilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Diaminotoluene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 63.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NH2)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in diethyl ether and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o cristales