Learn More
2,3-diaminopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Diaminopyridine |
| CAS | 452-58-4 |
| Fórmula molecular | C5H7N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,3-Pyridinediamine, N2-Benzyl-2,3-pyridinediamine, NSC 45406 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1cccnc1N |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.064 |