Learn More
2,3-Diaminopiridina, 98%
Código de producto. 10112971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
25 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10112971 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10216060 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10336651 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10309333 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10112971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-58-4 | C5H7N3 | 109,13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-58-4
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006319
Clave InChI ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
PubChem CID 9956
Nombre IUPAC piridina-2,3-diamina
SMILES NC1=CC=CN=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Diaminopyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 116°C
Temperatura de inflamación 205°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(NH2)2
Cantidad 5 g
Beilstein 22,II,394
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Diaminopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación