Learn More
2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16419376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16419376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW013673
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride is a competitive inhibitor of cystathionase (CTH).
2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride is a competitive inhibitor of cystathionase (CTH).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
CAS 1482-97-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H9ClN2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (711.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N[C@@H](CN)C(O)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 140.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid