Learn More
2,3-diaminofenol, TRC
Código de producto. 30354975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354975 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30354975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD415180100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminophenol
CAS 59649-56-8
Fórmula molecular C6H8N2O
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2
SMILES Nc1cccc(O)c1N
Nombre IUPAC 2,3-diaminofenol
Peso molecular (g/mol) 124.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0637