Learn More
2,3-diaminofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Diaminophenol |
| CAS | 59649-56-8 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2 |
| SMILES | Nc1cccc(O)c1N |
| Nombre IUPAC | 2,3-diaminofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0637 |