Learn More
2,3-diaminofenazina, Mikromol™
Código de producto. 30463497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463497 4 x 25 mg -
17921506 100 mg 100 miligramos
17990566 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463497 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2500.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,3-diaminofenazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminophenazine
CAS 655-86-7
Nombres de analitos o componentes 2,3-Diaminophenazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 N4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,3-Diaminophenazine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N4/c13-7-5-11-12(6-8(7)14)16-10-4-2-1-3-9(10)15-11/h1-6H,13-14H2
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1N
Nombre IUPAC fenazina-2,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 210.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0905 g/mol