Learn More
2,3-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479873 1 g 1 g
11489873 5 g 5 g
11499873 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12993.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 771-97-1 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite. It is also useful for detection of ketones and alpha-keto acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-diaminonaftaleno es un reactivo colorimétrico y fluorométrico altamente selectivo para la detección de selenio y también se utiliza para la determinación fluorométrica del nitrito. También es útil para la detección de cetonas y alfa-cetoácidos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en piridina, dimetilsulfóxido, dimetiformamida, ácido dil.clorhídrico, etanol, éter y metanol caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-97-1
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Número MDL MFCD00004116
Clave InChI XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
PubChem CID 69872
Nombre IUPAC naftaleno-2,3-diamina
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminonaphthalene
Punto de fusión 193°C to 196°C
Densidad 1.096
Cantidad 1 g
Beilstein 2206394
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in pyridine,dimethylsulfoxide,dimethyformamide,dil;hydrochloric acid,ethanol,ether and hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Naphthalenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Naphthalenediamine