Learn More
2,3-Diaminonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10001870 1 g Frasco de vidrio 1 g
10347910 5 g Frasco de vidrio 5 g
11915271 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10001870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 771-97-1 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-97-1 , 91-59-8
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Clave InChI XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
PubChem CID 69872
Nombre IUPAC naftaleno-2,3-diamina
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminonaphthalene
Punto de fusión 193.0°C to 199.0°C
Color Marrón a marrón verdoso
Densidad 1.0968g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(NH2)2
Cantidad 1 g
Beilstein 13,207
Gravedad específica 1.0968
Información de solubilidad Solubility in water: < 0.1% (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino