Learn More
MedChemExpress 2,3-Diaminonaphthalene
Código de producto. 16448886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448886 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448886 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0073
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
CAS 771-97-1
Peso molecular 158.2 g/mol
Objetivo HBV
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (632.11 mM; Need ultrasonic)