Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido 2,3-diaminobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Diaminobenzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1189942-66-2 |
| Fórmula molecular | C8H11ClN2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 2,3-Diaminobenzoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10;/h2-4H,9-10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)c1cccc(N)c1N |
| Peso molecular (g/mol) | 202.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0509 |