Learn More
2,3-Diamino-5-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10457392 5 g Frasco de vidrio 5 g
10282702 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10457392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25710-20-7 | C5H6ClN3 | 143.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25710-20-7
Fórmula molecular C5H6ClN3
Peso molecular (g/mol) 143.58
Número MDL MFCD01230986
Clave InChI ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diamino-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3-diaminopyridine, 5-chloro-2,3-pyridinediamine, 5-chloro-pyridine-2,3-diamine, 2,3-pyridinediamine,5-chloro, pubchem5388, acmc-1cjkt, 5-chloro-2,3diaminopyridine, 5-chloropyridin-2,3-diamine, 2,3-di-amino-5-chloropyridine
PubChem CID 1268254
Nombre IUPAC 5-cloropiridina-2,3-diamina
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Diamino-5-chloropyridine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164°C to 173°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 22,II,394
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in hot water.,freely soluble in methanol,ethyl acetate,mdc
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Diamino-5-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.