Learn More
2,3-Diamino-5-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10232562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10232562 5 g Frasco de vidrio 5 g
10098731 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10232562 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350330050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38875-53-5 | C5H7BrN3 | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38875-53-5
Fórmula molecular C5H7BrN3
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00460094
Clave InChI YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2,3-diamino-5-bromopyridine, 5-bromo-2,3-diaminopyridine, 5-bromo-2,3-pyridinediamine, 2,3-pyridinediamine, 5-bromo, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl amine, abbypharma ap-17-5972, 5-brompyridin-2,3-diamin, pubchem5383, acmc-1adjl, 5-brompyridin-2,3-diamine
PubChem CID 691156
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-2,3-diamina
SMILES NC1=CC(Br)=C[NH+]=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Diamino-5-bromopyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 165°C
Color Marrón o morado a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in hot water.,freely soluble in methanol,ethyl acetate,mdc
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Diamino-5-bromopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.