Learn More
2,3-Diamino-5-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338736 25 g 25 g
11328736 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19435.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38875-53-5 | C5H7BrN3 | 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38875-53-5
Fórmula molecular C5H7BrN3
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00460094
Clave InChI YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2,3-diamino-5-bromopyridine, 5-bromo-2,3-diaminopyridine, 5-bromo-2,3-pyridinediamine, 2,3-pyridinediamine, 5-bromo, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl amine, abbypharma ap-17-5972, 5-brompyridin-2,3-diamin, pubchem5383, acmc-1adjl, 5-brompyridin-2,3-diamine
PubChem CID 691156
Nombre IUPAC 2,3-diamino-5-bromopiridin-1-io
SMILES NC1=CC(Br)=C[NH+]=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diamino-5-bromopyridine
Punto de fusión 153°C to 161°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 119436
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.03
Porcentaje de pureza 97%