Learn More
2,3-Diamino-4-cloropiridina, TRC
Código de producto. 30367910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367910 500 mg 500 miligramos
30365968 100 mg 100 miligramos
30357548 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD415090500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24484-98-8
Fórmula molecular C5H6ClN3
Peso molecular (g/mol) 143.57
Nombre IUPAC 4-cloropiridina-2,3-diamina
SMILES Nc1nccc(Cl)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diamino-4-chloropyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6ClN3/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.025
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.