Learn More
2',3'-Di-O-acetil-5'-desoxi-5-fluorocitidina, TRC
Código de producto. 30132777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132777 250 mg 250 miligramos
30005750 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD322500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161599-46-8
Fórmula molecular C13 H16 F N3 O6
Peso molecular (g/mol) 329.28
Sinónimo 5'-Deoxy-5-fluorocytidine 2',3'-diacetate, 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-Deoxy-2',3'-di-O-acetyl-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. C (EP)
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5R)-4-acetiloxi-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopiramidina-1-il)-2-metiloxalán-3-il] acetato
SMILES C[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(F)C(=NC2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16FN3O6/c1-5-9(22-6(2)18)10(23-7(3)19)12(21-5)17-4-8(14)11(15)16-13(17)20/h4-5,9-10,12H,1-3H3,(H2,15,16,20)/t5-,9-,10-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1023