Learn More
2,3-Desisopropilideno Topiramato, TRC
Código de producto. 30359482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359482 10 mg 10 miligramos
30355231 5 mg 5 miligramos
30352036 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29017010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851957-35-2
Fórmula molecular C9 H17 N O8 S
Peso molecular (g/mol) 299.3
Sinónimo 4,5-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate
Nombre IUPAC [(3aR,6R,7S,7aS)-6,7-dihidroxi-2,2-dimetil-3a,4,7,7a-tetrahidro-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-6-il]metil sulfamato
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(COS(=O)(=O)N)[C@@H](O)[C@@H]2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Desisopropylidene Topiramate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-5-3-15-9(12,4-16-19(10,13)14)7(11)6(5)18-8/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0675