Learn More
2,3-ciclopentenopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Cyclopentenopyridine |
| CAS | 533-37-9 |
| Fórmula molecular | C8H9N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine, 2,3-Cyclopentenopyridine, 6,7-Dihydro-5H-[1]pyrindine, 6,7-Dihydro-5H-pyrindine, Pyrindan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N/c1-3-7-4-2-6-9-8(7)5-1/h2,4,6H,1,3,5H2 |
| SMILES | C1Cc2cccnc2C1 |
| Nombre IUPAC | 6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0735 |