Learn More
2,3-Ciclopentenopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435650 5 g 5 g
11445650 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25896.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 533-37-9 | C8H9N | 119.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-37-9
Fórmula molecular C8H9N
Peso molecular (g/mol) 119.167
Número MDL MFCD00005933
Clave InChI KRNSYSYRLQDHDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-cyclopentenopyridine, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta b pyridine, pyrindan, 2,3-cyclopenteno pyridine, 5h-1-pyrindine, 6,7-dihydro, 5h,6h,7h-cyclopenta b pyridine, 5h-cyclopenta b pyridine, 6,7-dihydro, pubchem15900, 2,3-cyclopentapyridine
PubChem CID 68292
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridina
SMILES C1CC2=C(C1)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Cyclopentenopyridine
Densidad 1.036
Punto de ebullición 87°C to 88°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (153°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.17
Porcentaje de pureza 99%