Learn More
Ácido 2-(3-ciano-4-hidroxifenil)-4-metil-5-tiazolcarboxílico (desisobutilfebuxostat), Mikromol™
Código de producto. 30052038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30052038 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052038 Supplier Mikromol Supplier No. MM3552.010025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-(3-ciano-4-hidroxifenil)-4-metil-5-tiazolcarboxílico (desisobutilfebuxostat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Desisobutyl Febuxostat
CAS 407582-48-3
Nombres de analitos o componentes Desisobutyl Febuxostat
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H8 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, Desisobutyl Febuxostat
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8N2O3S/c1-6-10(12(16)17)18-11(14-6)7-2-3-9(15)8(4-7)5-13/h2-4,15H,1H3,(H,16,17)
SMILES Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(O)c(c2)C#N
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-ciano-4-hidroxifenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 260.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0256 g/mol