Learn More
Éster etílico del ácido 2-(3-ciano-4-hidroxifenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 161798-02-3 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Febuxostat Impurity 5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O3S/c1-3-19-14(18)12-8(2)16-13(20-12)9-4-5-11(17)10(6-9)7-15/h4-6,17H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(O)c(c2)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(3-ciano-4-hidroxifenil)-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 288.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0569 |