Learn More
Éster etílico del ácido 2-[3-ciano-4-(3-hidroxi-2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-5-tiazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1572503-72-0 |
| Fórmula molecular | C18H20N2O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-(3-Cyano-4-(3-hydroxy-2-methylpropoxy)phenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2O4S/c1-4-23-18(22)16-12(3)20-17(25-16)13-5-6-15(14(7-13)8-19)24-10-11(2)9-21/h5-7,11,21H,4,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)CO)c(c2)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-ciano-4-(3-hidroxi-2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 360.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1144 |