Learn More
2-(3-cloropropil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 19666-40-1 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-5-3-7-13-9(14)12-6-2-1-4-8(12)11-13/h1-2,4,6H,3,5,7H2 |
| SMILES | O=C1N2C=CC=CC2=NN1CCCCl |
| Nombre IUPAC | 2-(3-cloropropil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 211.648 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.051 |