Learn More
2-(3-cloropropil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona, TRC
Código de producto. 30354109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30354109 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30354109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364935500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
CAS 19666-40-1
Fórmula molecular C9 H10 Cl N3 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-(3-Chloropropyl)-1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN3O/c10-5-3-7-13-9(14)12-6-2-1-4-8(12)11-13/h1-2,4,6H,3,5,7H2
SMILES O=C1N2C=CC=CC2=NN1CCCCl
Nombre IUPAC 2-(3-cloropropil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona
Peso molecular (g/mol) 211.648
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.051