Learn More
Ácido 2-(3-clorofenil)pirimidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Chlorophenyl)pyrimidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1216604-60-2 |
| Fórmula molecular | C11H7ClN2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Chlorophenyl)-4-pyrimidinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClN2O2/c12-8-3-1-2-7(6-8)10-13-5-4-9(14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccnc(n1)c2cccc(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-clorofenil)pirimidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0196 |