Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(3-clorofenil)etilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477765 1 g 1 g
15487765 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30464.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1315277-53-2 | C14H20BClO2 | 266.572 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315277-53-2
Fórmula molecular C14H20BClO2
Peso molecular (g/mol) 266.572
Número MDL MFCD12546188
Clave InChI WZAJMSPJXKZSTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-3-chlorophenyl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenyl ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 73995113
Nombre IUPAC 2-[2-(3-Clorofenil)etil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC(=CC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.4965
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.58
Porcentaje de pureza 97%