Learn More
2-(3-clorofenil)-2-metilpropan-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Chlorophenyl)-2-methylpropan-1-amine |
| CAS | 92015-24-2 |
| Fórmula molecular | C10H14ClN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-beta,beta-dimethylbenzeneethanamine, 2-(3-Chloro-phenyl)-2-methyl-propylamine, m-Chloro-beta,beta-dimethyl-phenethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14ClN/c1-10(2,7-12)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6H,7,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CN)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-clorofenil)-2-metilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0815 |