Learn More
Ácido 2-(3-clorofenil)-1-metil-6-oxopiperidina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30359129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359129 100 mg 100 miligramos
30349441 10 mg -
30368726 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC610718100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1394041-72-5
Fórmula molecular C13H14NO3Cl
Peso molecular (g/mol) 267.7
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-clorofenil)-1-metil-6-oxopiperidina-3-carboxílico
SMILES CN1C(C(CCC1=O)C(=O)O)c2cccc(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-chlorophenyl)-1-methyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClNO3/c1-15-11(16)6-5-10(13(17)18)12(15)8-3-2-4-9(14)7-8/h2-4,7,10,12H,5-6H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0662