Learn More
Ácido 2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10709405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10709405 10 g 10 g
10691245 250 mg 250 miligramos
10197282 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10709405 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01112EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 845885-82-7
Fórmula molecular C10H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 239.67
Número MDL MFCD05664421
Clave InChI DNSCDQVZFMLMAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylicacid, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-chlorophenyl-1 pound not3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794667
Nombre IUPAC ácido 2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.68
Porcentaje de pureza 97%