Learn More
2-(3-Clorofenil)-1,3-tiazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10173464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10173464 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10404975 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10173464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46704CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 859850-99-0
Fórmula molecular C10H6ClNOS
Peso molecular (g/mol) 223.67
Número MDL MFCD06738360
Clave InChI XMXWYXGIKFBCGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chloro-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde 97, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525798
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol-4-carbaldehído
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C=O)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.68
Porcentaje de pureza 97%