Learn More
Monohidrato de clorhidrato de (2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il)metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10433183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10433183 250 mg 250 miligramos
10699514 1 g 1 g
10327644 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10433183 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01298CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 690632-12-3
Fórmula molecular C10H10Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 261.164
Número MDL MFCD06738410
Clave InChI DBEFCUHDXFEPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methylamine hydrochloride, c-2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methane amine hydrochloride 1-hydrate, 4-aminomethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hcl, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethyllamine hcl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 24229776
Nombre IUPAC [2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il]metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=CS2)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride monohydrate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.2
Porcentaje de pureza 97%