Learn More
2-(3-clorofenil)-1-(3-piridinil-d4)-1-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Chlorophenyl)-1-(3-pyridinyl-d4)-1-ethanone |
| CAS | 1189880-12-3 |
| Fórmula molecular | C13H6D4ClNO |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | m-Chlorobenzyl 3-Pyridyl Ketone-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10ClNO/c14-12-5-1-3-10(7-12)8-13(16)11-4-2-6-15-9-11/h1-7,9H,8H2/i2D,4D,6D,9D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)Cc2cccc(Cl)c2)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-(3-clorofenil)-1-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridin-3-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 235.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0702 |