Learn More
2-(3-Clorofenoxi)etanotioamida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10233572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10233572 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10243572 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10233572 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB01327DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 35370-95-7
Fórmula molecular C8H8ClNOS
Peso molecular (g/mol) 201.668
Número MDL MFCD00052479
Clave InChI RPAOLVIADVQKNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide, 2-3-chlorophenoxy thioacetamide, 1-amino-2-3-chlorophenoxy ethane-1-thione, maybridge1_008529, 3-chlorophenoxy thioacetamide, 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide #, ethanethioamide,2-3-chlorophenoxy
PubChem CID 2743553
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenoxi)etanotioamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4OCH2CSNH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.68
Porcentaje de pureza 95%