Learn More
2-[3-(Clorometil)fenil]pirimidina, TRC
Código de producto. 30360842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360842 10 mg 10 miligramos
30351034 50 mg 50 miligramos
30354559 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC65025010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 898289-51-5
Fórmula molecular C11H9N2Cl
Peso molecular (g/mol) 204.66
Nombre IUPAC 2-[3-(clorometil)fenil]pirimidina
SMILES ClCc1cccc(c1)c2ncccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9ClN2/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1-7H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0454