Learn More
2-[3-(Clorometilo)fenil]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10527294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10527294 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10414685 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10527294 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56324CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 898289-51-5
Fórmula molecular C11H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 204.657
Número MDL MFCD09064978
Clave InChI AUWJTKGKFPDHDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 3-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl-9ci
PubChem CID 24229567
Nombre IUPAC 2-[3-(clorometil)fenil]pirimidina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=CC=N2
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.66
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.