Learn More
2-[3-(Clorometilo)fenil]-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10777885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10777885 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10538823 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10777885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36524CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-60-1
Fórmula molecular C10H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 209.69
Número MDL MFCD09025829
Clave InChI SWICJACRAPFUKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-3-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 18525728
Nombre IUPAC 2-[3-(clorometilo)fenil]-1,3-tiazol
SMILES ClCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.7
Porcentaje de pureza 97%