Learn More
2-(3-Cloro-4-fluorofenil)indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439743 1 g 1 g
11449743 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12920.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1868-88-8 | C14H9ClFN | 245.681 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1868-88-8
Fórmula molecular C14H9ClFN
Peso molecular (g/mol) 245.681
Número MDL MFCD00068179
Clave InChI QNYJRNHACDLRSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736577
Nombre IUPAC 2-(3-Cloro-4-fluorofenil)-1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC(=C(C=C3)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Punto de fusión 170°C to 173°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-3-chloro-4-fluorophenyl indole, 2-3-chloro-4-fluorophenyl-1h-indole, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl-1h-indole, 1h-indole, 2-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-20aoqa, pubchem7289, maybridge1_007663, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl indole, 1h-indole,2-3-chloro-4-fluorophenyl, 2-3-chloranyl-4-fluoranyl-phenyl-1h-indole
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.69
Porcentaje de pureza 98%