Learn More
Tocris Bioscience™ 2',3'-cGAMP sodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18798688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
359 μg
Tamaño de la unidad:
359 microgramos
18798688 359 μg 359 microgramos
1 options
Código de producto. 18798688 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5945/359U
Endogenous high affinity STING agonist
2',3'-cGAMP sodium salt is a endogenous high affinity STING agonist (Kd values are 3.79 and 120 nM for human and rat STING, respectively). Induces repolarization of M2 macrophages in vitro.
This product is sold in units of 359μg, equivalent to 0.5μmol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′,3′-Cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate sodium salt
CAS 2734858-36-5
Sinónimo endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membr
Cantidad 359 μg
Objetivo STING/TMEM173
Fórmula molecular C20H24N10Na2O13P2
Formula Weight (peso de la fórmula) 718.37
Pureza >98%