Learn More
{2-[(3-Carboxipropanoil)oxi]etil}cloruro de trimetilaziano, TRC
Código de producto. 30012075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012075 50 mg 50 miligramos
30006141 100 mg 100 miligramos
30011549 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59410550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5297-17-6
Fórmula molecular C9 H18 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 239.7
Sinónimo (3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-ethanaminium chloride (1:1), Succinylmonocholine Chloride, Choline, chloride, hydrogen succinate, Succinic acid, monoester with choline chloride, Succinyl monocholine chloride
Nombre IUPAC 2-(3-carboxipropanoxi)etil-trimetilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinylmonocholine Chloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0924