Learn More
Ácido 2-[(3-carboxifenil)amino]-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(3-Carboxyphenyl)amino]-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 2770903-44-9 |
| Fórmula molecular | C14H10N2O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10N2O7/c17-12-4-1-7(5-10(12)14(20)21)15-11-3-2-8(16(22)23)6-9(11)13(18)19/h1-6,15,17H,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMILES | OC1=C(C(O)=O)C=C(NC(C(C(O)=O)=C2)=CC=C2[N+]([O-])=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-((3-carboxi-4-hidroxifenil)amino)-5-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 318.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.05 |