Learn More
Ácido 2-(3-(carboximetil)-4-(feniltio)-fenil)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-(Carboxymethyl)-4-(phenylthio)-phenyl)propanoic Acid |
| CAS | 83237-49-4 |
| Fórmula molecular | C17 H16 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O4S/c1-11(17(20)21)12-7-8-15(13(9-12)10-16(18)19)22-14-5-3-2-4-6-14/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(Sc2ccccc2)c(CC(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-(carboximetil)-4-fenilsulfanilfenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 316.372 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.077 |