Learn More
Ácido 2-[3-Carboxi-4-(2-metilpropoxi)fenilo]-4-metil-5-tiazolecarboxílico, TRC
Código de producto. 30133816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133816 100 mg 100 miligramos
30005341 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC180600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1239233-87-4
Fórmula molecular C16H17NO5S
Peso molecular (g/mol) 335.37
Sinónimo Febuxostat Impurity
Nombre IUPAC 2-[3-carboxi-4-(2-metilpropoxi)fenilo]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES OC(C(S1)=C(C)N=C1C2=CC(C(O)=O)=C(OCC(C)C)C=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-Carboxy-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO5S/c1-8(2)7-22-12-5-4-10(6-11(12)15(18)19)14-17-9(3)13(23-14)16(20)21/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0827