Learn More
2-(3-butiniloxi)tetrahidro-2H-pirano, TRC
Código de producto. 30341064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341064 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30341064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8097001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS 40365-61-5
Fórmula molecular C9 H14 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(3-Butyn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
SMILES C#CCCOC1CCCCO1
Nombre IUPAC 2-but-3-inoxioxano
Peso molecular (g/mol) 154.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0994