Learn More
Clorhidrato de 2-(3-butil-1H-inden-2-il)-N,N-dimetiletanamina, Mikromol™
Product Code. 17953786
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
17953786 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17953786 Supplier Mikromol Supplier No. MM0595.06
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(3-butil-1H-inden-2-il)-N,N-dimetiletanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
CAS 2731369-13-2
Nombres de analitos o componentes 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dimetindene Maleate Imp. F (EP), Dimetindene Imp. F (EP), 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity F as Hydrochloride, Dimetindene Impurity F as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CCCCC1=C(CCN(C)C)Cc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-(3-butil-1H-inden-2-il)-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 279.85
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1754 g/mol