Learn More
2,3-Butanedio, TRC
Código de producto. 30134450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134450 500 mL 500 ml
18030350 5 mL 5 ml
18060240 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB690030500ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-03-8
Fórmula molecular C4 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Sinónimo 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
Nombre IUPAC butano-2,3-diona
SMILES CC(=O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Butanedione
Cantidad 500 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368