Learn More
Monoxima de 2,3-butandiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476897 100 g 100 g
11486897 500 g 500 g
11496897 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14339.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.96€
    74.65€ / 100 g
    Ahorro 15.31€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
2,3-Butanedione monoxime is a reversible inhibitor of myosin ATPase. It is also used as a reagent for colorimetric determination of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La monoxima de 2,3-butandiona es un inhibidor reversible de la ATPasa miosina. También se utiliza como reactivo para la determinación colorimétrica de la urea.
Solubilidad
Soluble en agua (50 g/L a 20 °C)
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-71-6
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00002116
Clave InChI FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Sinónimo 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
Nombre IUPAC (3E)-3-hidroxiiminobutan-2-ona
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Butanedione monoxime
Punto de fusión 74°C to 77°C
Punto de ebullición 185°C to 186°C
Cantidad 100 g
Beilstein 605582
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (50g/L at 20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 99%