Learn More
Monoxima de 2,3-butanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11975651 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10113250 100 g Frasco de plástico 100 g
10591201 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11975651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150370025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-71-6
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00002116
Clave InChI FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Sinónimo 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
Nombre IUPAC (3E)-3-hidroxiiminobutan-2-ona
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Butanedione monoxime
Punto de fusión 74°C to 76°C
Color Blanco
Punto de ebullición 185°C to 186°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(=NOH)COCH3
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,772
Información de solubilidad (5% in water) Clear to slightly hazy
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino