Learn More
2,3-butanodiona-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Butanedione-d6 |
| CAS | 22026-37-5 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Butanedione-1,1,1,4,4,4-d6 (8CI, 9CI, ACI), 2,3-Butanedione-d6 (6CI), 1,1,1,4,4,4-Hexadeuteriobutane-2,3-dione, Biacetyl-d6, Dimethylglyoxal-d6, 2,3-Butanedione-D6, Diacetyl-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,4,4,4-hexadeuteriobutano-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 92.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0744 |